Merck
Z290807
Sigma-Aldrich
Nylon membrane filter discs.22 μm pore size
pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pack of 100
Synonym(e):
Nylon filter media, Nylon membrane filters
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Produktbezeichnung
Nylon-Filtermembranen, pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pack of 100
Materialien
Nylon membrane
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 100
Durchmesser
47 mm
Dicke
60-125 μm
Porengröße
0.22 μm
Allgemeine Beschreibung
Nylonfilter sind von Natur aus hydrophil, bei der Herstellung sind keine Benetzungsmittel erforderlich. Mit einem extrahierbaren Gehalt von <0,0015 mg/cm2, sind sie ideal für HPLC-Lösungsmittel und die Probenaufbereitung. Aufgrund der vielen unspezifischen Bindungen, sind sie für Proteinlösungen nicht zu empfehlen. Kompatibel mit wässrigen und den meisten organischen Lösungsmitteln. Autoklavierbar; verträgt Temperaturen bis zu 180 °C.
Anwendung
Nylon filter membranes have been used:
  • duringthe preparation of phosphate buffer saline (PBS)
  • in the filtration ofraspberry fruit powder extract for liquid chromatography (LC)/tandem massspectrometry (MS/MS) analysis
  • as a polymeric membrane to study itsinteraction with nanoparticles
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Compatible with aqueous and most organic solvents
  • Autoclave friendly
  • It can withstand temperatures up to 180°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Functionalized nanoparticle interactions with polymeric membranes
Ladner D A, et al.
Journal of Hazardous Materials, 211-212, 88-295 (2012)
Alterations of phenolic compounds in red raspberry juice induced by high-hydrostatic-pressure and high-temperature short-time processing
Wentao Z, et al.
Innovative Food Science & Emerging Technologies, 67, 102569-102569 (2021)
Francesco Canfarotta et al.
Nature protocols, 11(3), 443-455 (2016-02-13)
Molecularly imprinted polymers (MIPs) are synthetic materials, generally based on acrylic or methacrylic monomers, that are polymerized in the presence of a specific target molecule called the 'template' and capable of rebinding selectively to this target molecule. They have the