FCABS301A4
Milli-Mark® Anti-Dimethyl-Histon H3 (Lys9) Alexa Fluor™488 Antikörper
Milli-Mark®, from rabbit
Synonym(e):
H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
dimethylation (Lys9)
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik und Zellkernfunktion
Histone
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HeLa-Zellen
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable