Merck
EZAAWG474
Millipore
EZ-Pak-Filter, 0,8 µm, 47 mm, weiß, Netzaufdruck
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, gridded white filter, suitable for bioburden testing, input: beverage(s)
Synonym(e):
EZ-Pak® Membranfilter, Membranfilter, Semipermeable Membranen
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
gridded filter
gridded white filter
mixed cellulose esters (MCE)
Agentur
ISO 7704
Beschreibung
Yeast or mold
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Hersteller/Markenname
EZ-Pak®
Filterdurchm.
47 mm
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.8 μm pore size
Aufnahme
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample type wine
sample type bottled water
sample type cider
sample type food(s)
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
EZ-Pak Filter bestehen aus einer weißen 0,8-μm-Cellulosemischestermembran (MCE) mit Netzaufdruck und einem Durchmesser von 47 mm. EZ-Pak-Membranen und Membranspender revolutionieren die Handhabung von Filtern für die Membranfiltration (MF), indem sie die Vorteile gebrauchsfertiger, steriler, einzeln verpackter Membranen mit einfacher Handhabung kombinieren. Diese Filter werden häufig für die Rückgewinnung von Hefe und Schimmelpilzen aus Proben verwendet
Anwendung
Membranfiltrationsmethode für die mikrobiologische Analyse von Getränken wie Wasser, Wein, Bier und Sportgetränke.
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.