EX0285
Ethanol (denatured)
anhydrous
Synonym(e):
Denatured
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Ethyl Alcohol, anhydrous, denatured
Qualitätsniveau
Form
liquid
Zusammensetzung
ethanol, 92-94%
ethyl acetate, 1-2%
methanol, 3-5%
Verunreinigungen
≤0.005% Acidity (as acetic acid)
≤0.5% Water (H2O)
Farbe
APHA: ≤20
Übergangstemp.
flash point 11 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C