Merck
DX0030
Supelco
Decane
Synonym(e):
extraction
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)8CH3
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
EG-Index-Nummer:
204-686-4
bp:
174 °C/1013 mbar
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
1 hPa ( 16 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
liquid
Farbe
APHA: ≤10
bp
174 °C/1013 mbar
mp (Schmelzpunkt)
-30 °C
Übergangstemp.
flash point 51 °C
Dichte
0.73 g/cm3 at 20 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
C(CCCCC)CCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Assay (GC): 98% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46.0 °C - closed cup