Merck
CX0855
Supelco
Chlorobenzene
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonym(e):
Monochlorobenzene,Phenylchloride, Benzene Chloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
203-628-5
bp:
132 °C/1013 hPa
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdruck
12 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
≤0.004 meq/g Titrable acid
Abdampfrückstand
≤20 ppm
Farbe
APHA: ≤30
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
132 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-45 °C
Übergangstemp.
flash point 27 °C
Löslichkeit
0.207 g/L
Dichte
1.11 g/cm3 at 20 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Meets ACS Specifications GR ACS
Hinweis zur Analyse
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 30 max
Evaporation residue: 20ppm max
Form: Clear liquid
Titrable acid: 0.004meq/g max
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
80.6 °F
Flammpunkt (°C)
27 °C