CVGB01TP
Hydrophobic Durapore® 0.22 µm, Cartridge
pore size 0.22 μm
Synonym(e):
Durapore® CVGB Cartridge Filter 10 in. 0.22 µm Code 0
Größe auswählen
+41 43 54 79 001oder
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter .Größe auswählen
About This Item
+41 43 54 79 001oder
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter .Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
steam-in-place compatible
Produktlinie
Durapore®
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
10 in.
Breite
2.7 in.
Nennlänge Kartusche
10 in.
Filtrationsfläche
0.69 m2
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Kartuschencode
Code 7
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.