CP18
Anti-Collagen Type II (Ab-1) Mouse mAb (II-4C11)
liquid, clone II-4C11, Calbiochem®
Synonym(e):
Collagen Type II antibody
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
II-4C11, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
rat, human, bovine, rabbit
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL2A1(1280)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1-5 µg/ml, see application references)
Paraffin Sections (1-10 µg/ml, see application references)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Kivrikko, K,I. 1993 Ann. Med.25, 113.
Sandell, L.J., et al. 1991 J. Cell. Biol.114, 1307.
Ryan, M.C., and Sandell, L.J. 1990 J. Biol. Chem.265, 10334.
Mayne, R., and Burgeson, R.E. 1987 Structure and Function of Collagen Types,Academic Press, Orlando, FL
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable