CP06
Anti-α-Tubulin Mouse mAb (DM1A)
liquid, clone DM1A, Calbiochem®
Synonym(e):
α-Tubulin Detection Antibody, Anti-Tubulin DM1A, Mouse Anti-α-Tubulin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
DM1A, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human, mouse, gerbil, chicken, rat
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBA1A(7846)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunofluorescence (5 µg/ml)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
trp E (Ab-1)
Any cell line
Sonstige Hinweise
Lin, J.J.C., et al. 1984. In: Monoclonal antibodies and functional cell lines. Kennett, R.H., Bechtol, K.B. and McKearn, T.J., eds. Plenum Publishing Corp.
Lin, J.J.C. 1982. Cold Spring Harbor Symp. on Quant. Biol.46, 769.
Goldman, R.D., et al. 1979. Ann. Rev. Physiol.41, 701.
Goldman, R., Pollard, T. and Rosenbaum, J. (eds.) 1976. Cold Spring Harbor Conference on Cell Proliferation, Books A-C, Cold Spring Harbor, New York.
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable