Fortfahren mit
CDEX01201
Organex-Q® Kartusche
For Alpha-Q and Milli-Q® 3 / 4 Bowl systems
Synonym(e):
Organex-Q® Kartusche, 30 cm (12 Zoll)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
33050190
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
feature
removes trace organics from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
packaging
pkg of 1 unit
L
30 cm (12 in.)
compatibility
for use with Alpha-Q (Before 1987), for use with Milli-Q® Bowl 3 system, for use with Milli-Q® Bowl 4 system
shipped in
ambient
General description
Die Organex-Q® Kartusche, 30 cm (12 Zoll) ist eine Ersatzkartsuche, die organische Spuren aus mit Umkehrosmose (RO), Entionisierung oder Destillierung vorbehandeltem Wasser entfernt. Sie besteht aus reinem Polypropylen und ist mit thermisch gebundenen Endkappen ausgestattet, um das Risiko einer Kontamination durch extrahierbare Stoffe zu verringern.
Application
Zur Verwendung mit Milli-Q® und Milli-RO Schüsselsystemen.
Features and Benefits
Das Aufbereitungsverfahren beinhaltet die Anwendung von Ionenaustausch und Aktivkohle.
Legal Information
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ORGANEX-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CPEX02201CDFC01204QGARDTL01
description
For Alpha-Q and Milli-Q® 3 / 4 Bowl systems
description
Removes trace ionic and organic contaminants. For Super-Q® ultrapure high-flow water systems.
description
For Alpha-Q systems.
description
For Elix® Gulfstream/Large and RiOs Large systems connected to a pure water feed source.
compatibility
for use with Alpha-Q (Before 1987), for use with Milli-Q® Bowl 4 system, for use with Milli-Q® Bowl 3 system
compatibility
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
compatibility
for use with Alpha-Q
compatibility
for use with Elix®, for use with Elix® Gulfstream, for use with Elix® Large, for use with RiOs Large
feature
removes trace organics from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
feature
removal of Inorganic and organic
feature
removes organics from water pretreated by reverse osmosis, deionization or distillation
feature
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 4 units
packaging
pkg of 1 unit
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
L
30 cm (12 in.)
L
55 cm (22 in.)
L
30 cm (12 in.)
L
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Organex-Q® Kartusche
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. Este sistema tiene medidor de los diferentes parámetros? Magnesio, Calcio, PPM, Ph, Cloruro sódico, etc Qué capacidad diária tiene?
    1 answer
    1. The mentioned part number, CDEX01201, is a 12-inch Organex-Q cartridge typically used in 4-bowl systems (from a very long time ago).
      This cartridge has no fixed capacity in terms of liters of water throughput because it depends on the ionic content of the water as well as the dissolved carbon dioxide level. This cartridge has no meter directly, instead the water system in which it is installed has an analog resistivity meter.
      Best regards
      Helpful?
  2. What is the shelf life for Polisher?
    1 answer
    1. The shelf life is 2 years for all consumables kept in the recommended storage conditions (temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%). Contact your local representative (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for more information.
      Helpful?
  3. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  4. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  5. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  6. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  9. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  10. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.