Merck
CC317
Sigma-Aldrich
CytoSoft® 96-Well-Bildgebungsplatte
Elastic Moduli 16 kPa
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NB.15
Allgemeine Beschreibung
Die Festigkeit des Zellsubstrats (z. B. die extrazelluläre Matrix) kann eine tiefgreifende Auswirkung auf die Zellfunktion haben, einschließlich Morphologie, Differenzierung und Genexpression. Der Elastizitätsmodul ist eine mechanische Eigenschaft, welche die Steifheit eines Feststoffs misst. Er identifiziert die Beziehung zwischen Spannung und Dehnung in einem Material und wird in kPa gemessen.
CytoSoft® Platten stellen ein Tool zum Kultivieren von Zellen auf Substraten mit definierten Festigkeiten dar, die einen breiten physiologischen Bereich (0,2 kPa bis 64 kPa) abdecken. Auf dem Boden jeder Vertiefung befindet sich eine dünne Schicht eines speziell formulierten, biokompatiblen Silikons, dessen Elastizitätsmodul (Steifigkeit) sorgfältig gemessen und zertifiziert wird. Die Oberflächen der Gele werden funktionalisiert, um kovalente Bindungen mit Aminen auf Proteinen bilden zu können. Das Gel bindet vor der Zelladdition schnell an aufgereinigte EZM-Proteine wie PureCol Typ-I-Kollagen (5006).
CytoSoft® Bildgebungsplatten sind für die hochauflösende Bildgebung konzipiert, für die eine geringe Autofluoreszenz und ausgezeichnete optische Klarheit erforderlich sind. Diese Platten eignen sich für sowohl Lebendzellbildgebung als auch gängige Fixierungstechniken wie Immunfärbung. Die Platte besteht aus einer 175 μm dünnen Polycarbonatfilm-Bodenplatte, die mit einem schwarzen Polystyrolrahmen verbunden ist, und umfasst einen Deckel. Die Platten werden mit Ozon sterilisiert und jede Packung enthält 1 Platte.
Hinweis: Verwenden Sie die Empfehlungen als Richtlinie zum Bestimmen der optimalen Beschichtungsbedingungen für Ihr Kultursystem. Der Boden der Platte kann durch übermäßige mechanische Kraft, zum Beispiel Zentrifugieren oder direkten Kontakt mit Handhabungswerkzeugen für Flüssigkeiten (Spitzen, Pipetten usw.), abgelöst werden.
1. Entfernen Sie das CytoSoft® Produkt in einer sterilen Werkbank aus der Schutzfolie.
2. Bereiten Sie das extrazelluläre Matrixmaterial vor, indem Sie es in aminfreiem Puffer mit pH-Wert 7,4 bis 7,9 (z. B. 1 X DPBS) neutralisieren. Wir empfehlen keine Verwendung von Gelatine als EZM-Protein. Hinweis: Wärmen Sie die Beschichtungslösung vor dem Gebrauch auf etwa Raumtemperatur vor.
3. Nach Bedarf verdünnen und 1 ml Lösung in jeden Well geben, um die Oberfläche zu beschichten. Hinweis: Die empfohlene Verdünnung für PureCol Typ-I-Kollagen beträgt 1:30 (~ 100 μg/ml). Hinweis: Die hydrophobe Oberfläche erfordert größere Volumina zum Bedecken der gesamten Oberfläche als gängige Kunststoffplatten
4 Inkubieren Sie EZM-beschichtete CytoSoft® bei Raumtemperatur abgedeckt für 1 Stunde.
5. Nach dem Inkubieren saugen Sie verbleibendes Material auf und spülen die beschichteten Oberflächen sofort zweimal mit Nährmedium oder PBS. Lassen Sie etwa 2,5 ml Medium in jedem Well, um die Oberfläche bedeckt zu halten. Hinweis: Lassen Sie die Oberfläche von CytoSoft® nicht austrocknen, nachdem die Oberfläche benetzt wurde.
6. Beschichtete Oberflächen sind gebrauchsfertig. Gängige Entnahmeverfahren zum Entfernen von Zellen aus Kulturware können zum Entnehmen von Zellen aus dem CytoSoft® Produkt eingesetzt werden, einschließlich Trypsin, Accutase und nichtenzymatische Zellablösungslösungen.
CytoSoft® ist eine Marke von Advanced BioMatrix, Inc.
Lagerung und Haltbarkeit
Lagern Sie CytoSoft Bildgebungsplatten bei Raumtemperatur.
Rechtliche Hinweise
CytoSoft is a registered trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
CytoSoft® modulus plates analyze substrate stiffness effects on cell behavior across a physiological range for mechanobiology research.