CC105
Human Integrin α5β1 Protein, Triton X-100 Formulation
Synonym(e):
VLA-5
Größe auswählen
CHF 583.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 583.00
Voraussichtliches Versanddatum11. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Verunreinigungen
CONTAMINANT(S)
none detected
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... ITGA5(3678)
Allgemeine Beschreibung
Two main protein bands corresponding to a5 (145 kD) and beta1 (120 kD) subunits are seen in silver stained 7.5%
polyacrylamide gels under nonreduced conditions. Minor protein band at the 210 kD corresponding to beta1 subunit disulfide dimmer, which is formed during electrophoresis and disappears after reduction.
Anwendung
Function: Liposomes containing Integrin alpha5/beta1 adhere to surfaces coated with fibronectin in an RGD-dependent fashion.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable