CC054-M
Human Collagen Type III
Synonym(e):
alpha 1 Type III Collagen
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
90% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<1% human collagen types II, IV-VI, and non-collagen proteins
<10% human collagen type I
Aufnahme
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable