CBL553
Anti-CD63 Antibody, clone RFAC4
clone RFAC4, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-LAMP-3, Anti-ME491, Anti-MLA1, Anti-OMA81H, Anti-TSPAN30
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RFAC4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD63(967)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoglobuline & Immunologie
Immunoprecipitation
Western blotting of CD63 antigen from solubilized platelet proteins
Suitable for formalin fixed paraffin wax embedded tissue sections. HIER and proteolytic pretreatment may not be necessary. Users should confirm specificity and pretreatment for their particular application.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable