Wichtige Dokumente
C9993
Anti-CD9 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-BA2, Anti-BTCC-1, Anti-DRAP-27, Anti-GIG2, Anti-Growth-inhibiting gene 2 protein, Anti-Leukocyte antigen MIC3, Anti-MRP-1, Anti-Motility related protein, Anti-TSPAN29, Anti-p24 antigen
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~25 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100-1:250
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD9(928)
mouse ... Cd9(12527)
rat ... Cd9(24936)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunostaining
- identification of hypoxia-induced mesenchymal stem cells (MSC-MVs)
Biochem./physiol. Wirkung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?