CBL162
Anti-CD9-Antikörper, Klon MM2/57
clone MM2/57, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
MRP-1, DRAP-27
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MM2/57, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rabbit, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD9(928)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunglobuline & Immunologie
Thrombozytenhemm- und Aggregationsstudien
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable