Wichtige Dokumente
CBL212
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament 200-kDa-Antikörper, Klon RT97
clone RT97, Chemicon®, from mouse
Größe auswählen
100 μG
CHF 359.00
CHF 359.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1347
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 359.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 359.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1347
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Klon
RT97, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human, pig, avian, chicken, reptile
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Der Klon RT97 erkennt das 200 kDa Neurofilament-Polypeptid in einer Reihe von Säugetier- und Vogelspezies. Zu den spezifisch erkannten Tumoren gehören Phäochromozytom, Paragangliom, Ganglioneuroblastom und andere Tumoren neuronalen Ursprungs.
BEKANNTE KREUZREAKTIVITÄT DER SPEZIES: Erkennt Ratte, Huhn, Schwein und Reptil
Anwendung
Der Anti-Neurofilament-200-kDa-Antikörper, Klon RT97, weist die Konzentration von Neurofilament 200 kDa nach und wurde für die Verwendung in IH und IH(P) publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurofilament & Neuronaler Stoffwechsel
Neuronen- & Gliale Marker
Färbung von gefrorenen und in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten
Starke Färbung von neuronalen Prozessen in einer Vielzahl von Geweben
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Das monoklonale Präparat wird in phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit 10 mM Natriumazid und 1 mg/ml Rinderserumalbumin vorgelegt. Wie empfehlen, dass jedes Labor einen optimalen Arbeitstiter zur Verwendung in seiner speziellen Anwendung bestimmt.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adi Nitzan-Luques et al.
Pain, 152(10), 2413-2426 (2011-08-30)
Pain is normally mediated by nociceptive Aδ and C fibers, while Aβ fibers signal touch. However, after nerve injury, Aβ fibers may signal pain. Using a genetic model, we tested the hypothesis that phenotypic switching in neurotransmitters expressed by Aβ
Hisashi Hashimoto et al.
Neuro-degenerative diseases, 17(4-5), 181-198 (2017-05-11)
A novel ataxic mouse line was established from the offspring of a male mouse administered cyclophosphamide in a juvenile period. We have attempted to examine the phenotype and histopathological changes of affected mice. Furthermore, linkage analysis and sequencing of the
Tissue engineering a complete vaginal replacement from a small biopsy of autologous tissue.
Roger E De Filippo,Roger E De Philippo,Colin E Bishop,Luiz Freitas Filho,James J Yoo,Anthony Atala
Transplantation null
2-(Cyclohexylamino)-1-(4-cyclopentylpiperazin-1-yl)-2-methylpropan-1-one, a novel compound with neuroprotective and neurotrophic effects in vitro.
H Elbr?nd-Bek,A Wellejus,N M Kelly,M S Weidner,S H J?rgensen
Neurochemistry International null
Stephen M F Jamieson et al.
Molecular pain, 5, 66-66 (2009-11-20)
Oxaliplatin and related chemotherapeutic drugs cause painful chronic peripheral neuropathies in cancer patients. We investigated changes in neuronal size profiles and neurofilament immunoreactivity in L5 dorsal root ganglion (DRG) tissue of adult female Wistar rats after multiple-dose treatment with oxaliplatin