Merck
Alle Fotos(7)
Wichtige Dokumente
AB15282
Sigma-Aldrich
Anti-Arrestin-C-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-Arrestin-C
Größe auswählen
100 μG
CHF 689.00
CHF 689.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 689.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
IHC
WB
Speziesreaktivität:
rat, mouse
Methode(n):
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
citations:
248
CHF 689.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Mol-Gew.
antibody estimated mol wt ~46 kDa
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Arr3(170735)
rat ... Arr3(171107)
Allgemeine Beschreibung
Arrestin-C (UniProt: Q9EQP6; auch als Cone-Arrestin, cArr, Retinales C-Arrestin-3 bekannt) wird vom Arr3-Gen (Gen-ID: 170735) in Mausspezies kodiert. Arrestine bilden eine Superfamilie von multifunktionalen Proteinen, die Signalwege und den Transport des Großteils der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCRs) sowie die subzelluläre Lokalisierung und die Aktivität vieler anderer Signalproteine regulieren. Arrestin-C, ein Disulfid-verknüpftes homodimeres Protein, ist hauptsächlich in den inneren und äußeren Segmenten sowie den inneren plexiformen Regionen der Retina vorhanden. Es wird in Zapfen-Fotorezeptoren und Pinealozyten exprimiert und kann zu den mit hoher Farbsehschärfe verbundenen Trennmechanismen beitragen. Arrestin-C ist ein längliches, zwei Domänen umfassendes Molekül mit Gesamtfaltung und wichtigen Interaktionen zwischen den Domänen, die das freie Protein ähnlich wie andere Subtypen in der basalen Konformation halten. Berichten zufolge tragen mehrere strukturelle Elemente zur Arrestinbindung bei. Die C-terminale saure Region spielt eine regulatorische Rolle, in dem sie die Selektivität der Arrestinbindung an die phosphorylierte und aktivierte Form eines Rezeptors kontrolliert. Die N-terminale Grunddomäne nimmt direkt an der Rezeptorinteraktion teil und spielt eine regulatorische Rolle durch intramolekuläre Interaktion mit der C-terminalen sauren Region. Des Weiteren sind zwei zentral liegende Domänen direkt an der Bestimmung der Spezifität und Selektivität der Rezeptorbindung beteiligt. Mutationen des ARR3-Gens beim Menschen wurden mit X-chromosomal-gebundener Myopie 26 in Verbindung gebracht. Diese ist charakterisiert durch typische Veränderungen des Fundus tabulatus, die häufig bei früh auftretender hoher Myopie festgestellt werden. (Literatur: Gurevich, VV., et al. (2018). Protein Cell. 9; 986–1003; Xiao, X., et al. (2016). Mol. Vis. 22; 1257–1266).
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper weist Zapfen-Arrestin nach. Er zielt auf ein Epitop in 12 Aminosäuren der C-terminalen Region ab.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 12 Aminosäuren aus der C-terminalen Region von Zapfen-Arrestin der Maus entspricht.
Anwendung
Getestete AnwendungenImmunhistochemische Analyse (Paraffin): Mit einer 1:500-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Arrestin-C in Retina-Gewebeschnitten der Ratte und der Maus sowie in Gehirn-Gewebeschnitten der Maus nachgewiesen. Hinweis: Die tatsächlichen optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden, da Proben und experimentelle Bedingungen zwischen Endanwendern variieren können.
Der Anti-Zapfen-Arrestin-Antikörper (Kat.-Nr. AB15282) ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der Arrestin-C nachweist und für die Verwendung in Immunhistochemie (Paraffin) und Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Sensorik & PNS
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Retina-Gewebelysat der Maus. Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wurde Zapfen-Arrestin in Retina-Gewebelysat der Maus nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 41,9 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,02 M Phosphatpuffer, pH-Wert 7,6, 0,25 M NaCl und 0,1 % Natriumazid.
Immunaffinitätsgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Empfohlene Lagerung: bei +2 °C bis +8 °C.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Phospholipid flippase ATP8A2 is required for normal visual and auditory function and photoreceptor and spiral ganglion cell survival.
Coleman, JA; Zhu, X; Djajadi, HR; Molday, LL; Smith, RS; Libby, RT; John, SW; Molday, RS
Journal of Cell Science null
Sensitivity and kinetics of signal transmission at the first visual synapse differentially impact visually-guided behavior.
Sarria, I; Pahlberg, J; Cao, Y; Kolesnikov, AV; Kefalov, VJ; Sampath, AP; Martemyanov, KA
eLife null
Mei Chen et al.
PloS one, 8(4), e61381-e61381 (2013-05-03)
Previous studies have shown that CCL2/CX3CR1 deficient mice on C57BL/6N background (with rd8 mutation) have an early onset (6 weeks) of spontaneous retinal degeneration. In this study, we generated CCL2(-/-)CX3CR1(GFP/GFP) mice on the C57BL/6J background. Retinal degeneration was not detected
Susanne F Koch et al.
The Journal of clinical investigation, 125(9), 3704-3713 (2015-08-25)
Hereditary retinal degenerative diseases, such as retinitis pigmentosa (RP), are characterized by the progressive loss of rod photoreceptors followed by loss of cones. While retinal gene therapy clinical trials demonstrated temporary improvement in visual function, this approach has yet to
Hirofumi Fujita et al.
PloS one, 9(1), e86679-e86679 (2014-01-30)
Aldolase C (Aldoc, also known as "zebrin II"), a brain type isozyme of a glycolysis enzyme, is expressed heterogeneously in subpopulations of cerebellar Purkinje cells (PCs) that are arranged longitudinally in a complex striped pattern in the cerebellar cortex, a