Dokumente
AB5405
Sigma-Aldrich
Anti-Opsin-Antikörper, rot/grün
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Anti-CBBM, Anti-CBP, Anti-COD5, Anti-RCP, Anti-ROP
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OPN1LW(5956)
Allgemeine Beschreibung
Opsin 1 mit Sensitivität im langwelligen Bereich / Opsin 1 mit Sensitivität im mittelwelligen Bereich (UniProt: P04000/P04001; auch bekannt als rotempfindliches Zapfenpigment/grünempfindliches Zapfenpigment, rotempfindliches Opsin/grünempfindliches Opsin, ROP/GOP) werden beim Menschen von den Genen OPN1LW/OPN1MW (auch bekannt als RCP/GCP) kodiert (Gen-ID: 5956/2652). Das vollständige Farbunterscheidungsvermögen des Menschen basiert auf dem Vorhandensein und Funktionieren von drei Mechanismen der zapfenförmigen Photorezeptoren. Jeder Zapfentyp besitzt einen lichtempfindlichen Pigment-Protein-Komplex, bestehend aus 11-cis-Retinal und einem einzigartigen Opsin-Protein, das Sensitivität im kurzwelligen (S-Konus, Spitzenempfindlichkeit ca. 420 nm), mittelwelligen (M-Konus, Spitzenempfindlichkeit ca. 530 nm bei Polymorphismus) und langwelligen (L-Konus, Spitzenempfindlichkeit ca. 560 nm bei Polymorphismus) Bereich des Lichtspektrums hervorruft. Opsine sind multi-pass-Membranproteine, die zur Familie der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren 1 gehören. Sie bestehen aus 4 extrazellulären, 7 helikalen und 4 zytoplasmatischen Domänen. Die Gene für die drei Typen von Zapfen-Opsinen und das Gen für das Rhodopsin der Stäbchen scheinen homolog bei variierendem Erhaltungsgrad. Der stärkste Erhaltungsgrad besteht zwischen den lichtempfindlichen Pigmenten für die mittleren (Grün) und langen (Rot) Wellenlängen auf dem X-Chromosom, was auf ein relativ kurz zurückliegendes Duplizierungs-/Divergenzereignis hindeutet. Das Opsin des S-Konus (blau) scheint mit Rhodopsin eine stärkere Erhaltung aufzuweisen. Die Verteilung der Zapfen-Sehzellen beim Menschen wird dominiert von den Pigmenten der M- und L-Zapfen. Mutationen in den Genen OPN1MW und OPN1LW verursachen bekanntermaßen Farbenblindheit, die durch eine Dichromasie gekennzeichnet ist, bei der Rot und Grün verwechselt werden, aber ohne Luminanzverlust oder Verschiebung oder Verkürzung des Spektrums. Einige Mutationen führen auch zu einer Zapfendystrophie, die zu einer fortschreitenden Degeneration des Zapfen-Photorezeptors führt, wobei die Stäbchenfunktion teilweise erhalten bleibt. (Literatur: Neitz, M., and Neitz, J. (2000). Arch. Ophthalmol. 118(5); 691-700).
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper weist rot- oder grün-sensitive Opsine nach.
Maus. Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestimmt.
Immunogen
Rekombinantes Opsin des Menschen, rot/grün.
Rekombinantes humanes Opsin Rot/Grün voller Länge.
Anwendung
Anti-Opsin Rot/Grün, Art.-Nr AB5405, ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der Opsin Rot/Grün nachweist und für die Verwendung in der Immunhistochemie (Paraffin) getestet wurde.
Qualität
Beurteilt mittels Immunhistochemie (Paraffin) in Netzhautgewebeschnitten von Mäusen.Immunhistochemische (Paraffin-)Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:250 wurde Opsin Rot/Grün in Retinagewebeschnitten von Mäusen nachgewiesen.
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,02 M Phosphatpuffer, pH-Wert 7,6, 0,25 M NaCl und 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Empfohlene Lagerung: bei +2 °C bis +8 °C.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gene therapy for red-green colour blindness in adult primates.
Mancuso, K; Hauswirth, WW; Li, Q; Connor, TB; Kuchenbecker, JA; Mauck, MC; Neitz, J; Neitz, M
Nature null
Xue Cai et al.
Experimental eye research, 140, 130-138 (2015-09-02)
Mutation of the Tub gene results in the mislocalization of photoreceptor-specific proteins and eventually retinal degeneration. However, the exact mechanism underlying the retinal degeneration remains largely unknown. In this study, we discovered that the expression of endoplasmic reticulum (ER) stress
E R Ritchey et al.
Neuroscience, 169(3), 1376-1391 (2010-06-12)
Guanine nucleotide-binding protein beta3 (GNB3) is an isoform of the beta subunit of the heterotrimeric G protein second messenger complex that is commonly associated with transmembrane receptors. The presence of GNB3 in photoreceptors, and possibly bipolar cells, has been confirmed
Tatyana Appelbaum et al.
Molecular vision, 22, 319-331 (2016-04-29)
Canine X-linked progressive retinal atrophy 1 (XLPRA1) caused by a mutation in retinitis pigmentosa (RP) GTPase regulator (RPGR) exon ORF15 showed significant variability in disease onset in a colony of dogs that all inherited the same mutant X chromosome. Defective
Meriam Boubakri et al.
The Journal of biological chemistry, 291(47), 24465-24474 (2016-09-30)
In the retina, aberrant opsin transport from cell bodies to outer segments leads to retinal degenerative diseases such as retinitis pigmentosa. Opsin transport is facilitated by the intraflagellar transport (IFT) system that mediates the bidirectional movement of proteins within cilia.