Wichtige Dokumente
CB1030
Sigma-Aldrich
Anti-INHBA Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-InhibinβA
Größe auswählen
100 μG
CHF 311.00
CHF 311.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 311.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 311.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... INHBA(3624)
Allgemeine Beschreibung
This Anti-INHBA Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of INHBA.
Immunogen
Full-length human INHBA (aa 1-426)
Warnhinweis
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Hinweis zur Analyse
Positive Control
Mouse liver
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable