BI0421
Oxidizing Reagent, 0.1M I₂ in THF/Pyridine
Biosynthesis Novabiochem®
Synonym(e):
dna
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
Übergangstemp.
flash point 4.4 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Anwendung
BI0421-2500 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Hinweis zur Analyse
Assay (tetrahydrofuran) (by density): 77.0-79.0% v/v
Color: Red
Form: Liquid
Iodine Molarity: 0.09-0.11M
Water (H2O): 1.8-2.2% w/v
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
39.9 °F
Flammpunkt (°C)
4.4 °C