Merck
AX0080
Supelco
Acetic Anhydride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonym(e):
Acetyl Oxide,Ethanoic Anhydride, Acetic Acid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CO)2O
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
203-564-8
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdruck
4 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Verunreinigungen
≤100 ppm Water (H2O)
Abdampfrückstand
≤0.003%
pH-Wert
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
-73 °C
Übergangstemp.
flash point 49 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O(C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChIKey
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Assay (GC): 99.0% min
Chloride (Cl): 5ppm max
Color (APHA):
Evaporation residue: 0.003% max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 2ppm max
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Iron (Fe): 5ppm max
Phosphate (PO4): 0.001% max
Substances reducing permanganate: To pass test
Sulfate (SO4): 5ppm max
Water (H2O): 100ppm max
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup