AP503
Goat Anti-Mouse IgG γ chain Antibody, Species Adsorbed
1 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Sekundärantikörper zur Doppelmarkierung
Fragmentspezifische Sekundärantikörper
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable