Merck
AP502P
Sigma-Aldrich
Anti-Human-Ig-κ-Ketten-Antikörper der Ziege, HRP-Konjugat, Spezies-adsorbiert
Chemicon®, from goat
Synonym(e):
Anti-Human Ig HRP, HRP Goat Anti-Human Ig
Größe auswählen
1 ML
CHF 479.00
CHF 479.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 479.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 479.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Antikörpermoleküle beinhalten in der Regel zwei Immunglobulin-Leichtketten, die kovalent an ein Schwerkettenpaar gebunden sind. Es gibt zwei Arten von Immunglobulin-Leichtketten, die mit den griechischen Buchstaben Kappa und Lambda benannt werden. Kappa- und Lambda-Leichtketten sind ca. 250 Aminosäuren lang und weisen eine durchschnittliche Masse von etwa 25 kDa auf. Das Verhältnis zwischen Kappa und Lambda in der Immunglobulin-Population variiert je nach Spezies.
Spezifität
Reagiert mit humanen Kappa-Leichtketten. Absorbiert für menschliche Myelomproteine mit λ-Leichtketten und Maus-Immunglobulinen.
Anwendung
Der Anti-Human-Ig-κ-Ketten-Antikörper der Ziege, HRP-Konjugat, Spezies-adsorbiert, detektiert den Human-Ig-κ-Ketten-Gehalt und wurde zur Verwendung in ELISA publiziert und validiert.
ELISA: 1:4.000–1:8.000.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Aufgereinigt mittels Affinitätschromatographie an gepooltem Igs mit kovalent an Agarose gebundenen κ-Leichtketten. Flüssig, 50 % Glycerin/50 % PBS, pH-Wert 7,4.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hyori Kim et al.
Oncology letters, 25(6), 236-236 (2023-05-08)
Anti-CD19 chimeric antigen receptor (CAR)-T cells have improved the outcomes of patients with B cell leukemia and lymphoma. However, their applications and positive outcomes remain limited. CAR-T cells are currently restricted to autologous blood as their source and their use
Ramin Dubey et al.
eLife, 9 (2020-05-21)
R-spondins (RSPOs) amplify WNT signaling during development and regenerative responses. We previously demonstrated that RSPOs 2 and 3 potentiate WNT/β-catenin signaling in cells lacking leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptors (LGRs) 4, 5 and 6 (Lebensohn and Rohatgi, 2018). We now
Jessica N Peel et al.
The Journal of clinical investigation, 134(8) (2024-03-12)
BACKGROUNDWeakly virulent environmental mycobacteria (EM) can cause severe disease in HLA-DRB1*15:02 or 16:02 adults harboring neutralizing anti-IFN-γ autoantibodies (nAIGAs). The overall prevalence of nAIGAs in the general population is unknown, as are the penetrance of nAIGAs in HLA-DRB1*15:02 or 16:02
Ki Hyun Kim et al.
PLoS pathogens, 15(2), e1007375-e1007375 (2019-02-02)
Severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) is an emerging infectious disease localized to China, Japan, and Korea that is characterized by severe hemorrhage and a high fatality rate. Currently, no specific vaccine or treatment has been approved for this disease.