Merck
AP2029325
Millipore
VORFILTER, AP20, 293 MM, 25ER-PACKUNG
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Parameter
1.3 mL/min-cm2 water flow rate
Filterdurchm.
293 mm
Dicke
1 mm
Porengröße
2.0 μm pore size
90 % porosity
Versandbedingung
ambient
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung (Retention) von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Gesamtkeimzahl
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Anleitungen für die Dampfsterilisation & Integritätsprüfung sowie die erste Seite des Leitfadens für die Sichtprüfung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13