Merck
AP200P
Sigma-Aldrich
Anti-Maus-Leichtketten-Antikörper der Ziege, HRP-Konjugat
Chemicon®, from goat
Synonym(e):
Goat Anti-Mouse HRP, HRP Goat Anti-Mouse, Mouse Light Chain Detection
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Antikörpermoleküle bestehen in der Regel aus zwei Immunglobulin-Leichtketten, die kovalent an ein Paar schwerer Ketten gebunden sind. Die Immunglobulin-Leichtketten kommen in zwei Typen vor, die mit den griechischen Buchstaben Kappa und Lambda bezeichnet werden. Die Kappa- und Gamma-Leichtketten sind etwa 250 Aminosäuren lang und haben eine durchschnittliche Masse von etwa 25 kDa. Das Verhältnis von Kappa zu Lambda in der Immunglobulinpopulation ist je nach Spezies unterschiedlich.
Spezifität
Minimale Kreuzreaktion mit Rind, Ziege, Pferd, Mensch, Kaninchen, Ratte und Schaf.
Anwendung
Der Anti-Maus-Leichtketten-Antikörper der Ziege, HRP-Konjugat, weist den Gehalt von Maus-Leichtketten nach und wurde für die Verwendung in ELISA und WB publiziert und validiert.
Zielbeschreibung
25 kDa
Physikalische Form
Lyophilisiertes Pulver aus einer Lösung mit 0,01 M Natriumphosphat, 0,25 M NaCl, pH 7,6. 15 mg/ml BSA als Stabilisator. Mittels Immunaffinitätschromatographie aufgereinigt.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Koki Ikemoto et al.
Acta histochemica et cytochemica, 54(2), 65-72 (2021-05-21)
Spontaneous Raman spectroscopy, which senses changes in cellular contents of reduced cytochrome c, could be a powerful tool for label-free evaluation of ischemic hearts. However, undetermined is whether it is applicable to evaluation of myocardial viability in ischemic hearts. To
Daiki Nakatsu et al.
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 19(7), 565-581 (2014-06-04)
Tricellular tight junctions (tTJs) are specialized structural variants of tight junctions within tricellular contacts of an epithelial sheet and comprise several transmembrane proteins including lipolysis-stimulated lipoprotein receptor (angulin-1/LSR) and tricellulin. To elucidate the mechanism of its formation, we carried out
Edward N Anderson et al.
The Journal of biological chemistry, 292(47), 19160-19178 (2017-09-20)
The family of TGF-β and bone morphogenetic protein (BMP) signaling proteins has numerous developmental and physiological roles. They are made as proprotein dimers and then cleaved by proprotein convertases to release the C-terminal domain as an active ligand dimer. Multiple
Hristo Georgiev et al.
Frontiers in immunology, 9, 714-714 (2018-04-25)
Follicular helper (TFH) and regulatory (TFR) cells are critical players in managing germinal center (GC) reactions that accomplish effective humoral immune responses. Transcriptome analyses were done comparing gene regulation of TFH and TFR cells isolated from Peyer's Patches (PP) and
Chester Bittencourt Sacramento et al.
Human gene therapy, 31(1-2), 57-69 (2019-10-15)
Chronic traumatic encephalopathy (CTE) is a progressive neurodegenerative disorder caused by repetitive trauma to the central nervous system (CNS) suffered by soldiers, contact sport athletes, and civilians following accident-related trauma. CTE is a CNS tauopathy, with trauma-induced inflammation leading to