AP130C
Anti-Maus-IgG- & -IgM-Antikörper der Ziege, Cy3-Konjugat
Chemicon®, from goat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
CY3 conjugate
Antikörperform
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3