Merck
MABN254
Sigma-Aldrich
Anti-Amyloid-Beta-Peptid(MOAB-2)-, Pan-Antikörper, Klon 6C3
clone 6C3, from mouse
Synonym(e):
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer′s disease amyloid protein, cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6C3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APP(351)
Allgemeine Beschreibung
Pan-Amyloid-beta (1-40) ist eines von mehreren funktionellen Peptiden (39 bis 43 Aminosäuren lang), das bei der proteolytischen Spaltung des Amyloid-beta-Vorläuferproteins (APP) durch die Familie der Sekretaseenzyme gebildet wird. Obwohl das APP-Protein für eine Reihe von biologischen Funktionen, einschließlich axonaler Transport, Zelladhäsion und Transkription, benötigt wird, wurde das Ab-1–40-Peptid größtenteils aufgrund seines Potenzials hinsichtlich der Aggregation und Bildung von neuritischen Plaques untersucht, die zur Neurotoxizität beitragen können, insbesondere im Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer. Frühere Studien haben gezeigt, dass das Anti-pan-Amyloid-beta-Peptid (MOAB2), Klon 6C3, Amyloid-beta, aber nicht APP spezifisch detektiert. Darüber hinaus dient MOAB2 zum Nachweis von Amyloid-beta-40- und Amyloid-beta-42-Konformationen, wie nicht aggregierten, oligomeren und fibrillären. In einer Reihe von immunhistochemischen und biochemischen Analysen, hat MOAB2 kontinuierlich intraneuronales Amyloid-beta, aber nicht APP detektiert und eine höhere Spezifität gegenüber Amyloid-beta als gegenüber 6E10 gezeigt. Daher eignet sich MOAB2 für die empfindliche und spezifische Detektion von akkumulierenden Amyloid-beta-Peptiden bei Alzheimer-Modellen.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt Amyloid-ß, aber nicht APP (Amyloid-Vorläuferprotein). Genauer gesagt erkennt Klon 6C3 die nicht aggregierten, oligomeren und fibrillären Formen von Aß42 und Aß40.
Immunogen
Lineares Peptid, das dem menschlichen Pan-Amyloid-beta-Peptid (MOAB-2) entspricht.
Anwendung
Anti-Amyloid-Beta-Peptid(MOAB-2)-, Pan-Antikörper, Klon 6C3, ist ein Antikörper gegen Amyloid-Beta-Peptid (MOAB-2), pan, und wird in Western-Blots, IHC(Paraffin), Immunfluoreszenz, IP und Dot-Blots verwendet.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde das Amyloid-beta-Peptid in humanem Hirngewebe von Alzheimer-Patienten nachgewiesen (siehe Website für Bilder).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in den nicht aggregierten Formen von Aß42 und Aß40 verwendet. (Youmans, K.L., et al. (2012). Mol Neurodegener. 7, 8.)
Dot-Blot-Analyse: Serielle Aβ40- und Aβ42-Verdünnungen wurden mit MOAB-2 oder 6E10 von einem unabhängigen Labor getestet. (Youmans, K.L., et al. (2012). Mol Neurodegener. 7, 8).
Immunpräzipitationsanalyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in den nicht aggregierten und fibrillären Formen von Aß42 und Aß40 verwendet. (Youmans, K.L., et al. (2012). Mol Neurodegener. 7, 8.)
Qualität
Mittels Immunhistochemie an humanem Hirngewebe von Alzheimer-Patienten beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies das Amyloid-beta-Peptid in humanem Hirngewebe von Alzheimer-Patienten nach.
Zielbeschreibung
4 kDa berechnet, es könnte jedoch höher sein, da Klon 6C3 die nicht aggregierten, oligomeren und fibrillären Formen von Aß42 und Aß40 erkennt.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2aλ im Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Humanes Hirngewebe von Alzheimer-Patienten.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xu Hou et al.
Frontiers in aging neuroscience, 7, 207-207 (2015-11-20)
Alzheimer's disease (AD), the most common form of dementia, disproportionately affects women in both prevalence and severity. This increased vulnerability to AD in women is strongly associated with age-related ovarian hormone loss and apolipoprotein E 4 allele (ApoE4), the most
Natalia A Muraleva et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(8) (2020-08-01)
Alzheimer's disease (AD) is the most common type of dementia and is currently incurable, and mitogen-activated protein kinase (MAPK) p38 is implicated in the pathogenesis of AD. p38 MAPK inhibition is considered a promising strategy against AD, but there are
Cinzia Rinaldo et al.
Cancer research, 69(15), 6241-6248 (2009-07-30)
In the past few years, much effort has been devoted to show the single-target specificity of nongenotoxic, p53 reactivating compounds. However, the divergent biological responses induced by the different compounds, even in the same tumor cells, demand additional mechanistic insights
Nazanin Mirzaei et al.
Glia, 64(6), 993-1006 (2016-03-10)
Microglial activation has been linked with deficits in neuronal function and synaptic plasticity in Alzheimer's disease (AD). The mitochondrial translocator protein (TSPO) is known to be upregulated in reactive microglia. Accurate visualization and quantification of microglial density by PET imaging
Evidence for a protective effect of the loss of I?4-containing nicotinic acetylcholine receptors on AI?-related neuropathology in Tg2576 mice.
Vilella, et al.
Frontiers in Neuroscience, 17, 1097857-1097857 (2023)