Wichtige Dokumente
AP120P
Sigma-Aldrich
Anti-Human-IgA-Antikörper der Ziege, IgG und IgM, HRP-Konjugat
Chemicon®, from goat
Größe auswählen
2 ML
CHF 248.00
CHF 248.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 ML
CHF 248.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
CHF 248.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
IgG ist das am reichlichsten vorkommende Immunglobulin und umfasst zwei Schwerketten sowie zwei Leichtketten. Jedes Molekül besitzt zwei Antigenbindungsstellen. IgG hat 4 Unterklassen: IgG1 (66 %), IgG2 (23 %), IgG3 (7 %) und IgG4 (4 %). IgM besteht zu ca. 10 % aus Serumimmunglobulinen. IgM (mit IgD) ist das wichtigste Immunglobulin, das an der Oberfläche von B-Zellen exprimiert wird. Monomeres IgA macht 5–15 % des Serumimmunglobulins aus, wogegen dimeres IgA auf Schleimhautoberflächen vorkommt.
Spezifität
Dieser Antikörper reagiert mit Human-IgG, -IgM und -IgA. Kann auch mit den Leichtketten anderer Human-Immunglobuline reagieren.
Immunogen
Aus aufgereinigtem Human-IgG, -IgM und -IgA hergestellt.
Anwendung
EIA: 1:5.000–1:100.000.
Western Blot: 1:5.000–1:200.000.
Immunhistochemie: 1:500–1:5.000.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Weisen Sie Human-IgA mit diesem Anti-Human-IgA-Antikörper der Ziege, IgG & IgM, HRP-Konjugat, der zur Verwendung in ELISA, WB und IH validiert ist, nach.
Physikalische Form
Aufgereinigt durch Immunaffinitätschromatografie mit einem an Agarose-Kügelchen gebundenen Antigen. Lyophilisiert. Der Puffer ist 0,01 mol/l Natriumphosphat, 0,25 mol/l NaCl, pH-Wert 7,6, mit 15 mg/ml BSA. Enthält keine Konservierungsmittel.
Immunaffinitätsgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Lyophilisiertes Produkt bei 2–8 °C ab Empfangsdatum bis zu 12 Monate haltbar. Nach der Rekonstitution ist das Produkt als unverdünnte Flüssigkeit bei 2–8 °C sechs Wochen lang stabil. Fläschchen mit 2 ml destilliertem Wasser rekonstituieren. Für eine längere Lagerung nach der Rekonstitution geben Sie eine gleiche Menge Glycerin hinzu, um eine Endkonzentration von 50 % Glycerin herzustellen und das Produkt anschließend bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate aufzubewahren. Bitte beachten Sie, dass die Konzentration des Antikörpers (und der Puffersalze) nach der Zugabe von Glycerin auf die Hälfte der ursprünglichen Konzentration sinkt und die endgültigen Arbeitsverdünnungen entsprechend angepasst werden müssen. Wiederholte Einfrier- und Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shin Urai et al.
Journal of neuroendocrinology, 36(6), e13395-e13395 (2024-04-18)
Anti-pituitary-specific transcription factor-1 (PIT-1) hypophysitis, a paraneoplastic syndrome resulting from an autoimmune response against PIT-1, typically manifests with undetectable levels of growth hormone (GH) and prolactin (PRL), and significantly low levels of serum thyroid-stimulating hormone (TSH) at diagnosis. These hormonal
Amit K Singh et al.
Journal of clinical virology : the official publication of the Pan American Society for Clinical Virology, 141, 104879-104879 (2021-06-22)
Highly sensitive nucleic acid amplification tests (NAATs) designed to detect SARS-CoV-2 RNA are the standard of care for the diagnosis of COVID-19. However, the accuracy of these methods for the quantitation of active virus rather than non-infectious RNA fragments that
Nancy J Andersen et al.
Journal of immunological methods, 404, 24-32 (2013-12-18)
The study was designed to determine the sensitivity and reproducibility of recovering immunoglobulin (Ig) isotypes (IgG subclasses, IgA, IgE and IgM classes) from dried blood spots (DBS), a methodologic subcomponent of the Upstate KIDS Study. A multiplexed Luminex assay was
Robert Root-Bernstein
Frontiers in pediatrics, 2, 85-85 (2014-09-06)
Molecular mimicry theory (MMT) suggests that epitope mimicry between pathogens and human proteins can activate autoimmune disease. Group A streptococci (GAS) mimics human cardiac myosin in rheumatic heart disease (RHD) and coxsackie viruses (CX) mimic actin in autoimmune myocarditis (AM).