Fortfahren mit
A6907
Anti-Human-IgM−Peroxidase (μ-kettenspezifisch) in Ziege hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Goat Anti-Human IgM (μ-chain specific)−HRP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 348.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (d)
Citations:
70
CHF 348.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
concentration
0.5-4 mg/mL
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
isotype
IgM
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Bei Menschen gibt es fünf Immunglobulin-Klassen. Davon ist Immunglobulin-M (IgM) ein Protein mit hoher Molekülmasse, das fünf bis sechs Untereinheiten aufweist. IgM-Monomere bestehen aus zwei Schwerketten und zwei Leichtketten, die über eine Disulfidbindung verbunden sind. Humanserum weist eine geringe Konzentration an IgM-Monomeren auf. Es weist einen hohen Kohlenhydratanteil von etwa 12 % auf. Es ist das erste Immunglobulin, das von Neugeborenen produziert wird.
Humane IgM-Antikörper sind Glykoproteine, die hauptsächlich von den B-1-Zellen produziert werden und die Physiologie und das Wachstum der humanen B-Zellreserve regulieren. Zirkulierende monoklonale IgM-Antikörper, die an myelinassoziiertes Glykoprotein binden, wurden mit der Demyelinisierung peripherer Nerven beim Menschen in Verbindung gebracht. Der μ-kettenspezifische Anti-Human-IgM-Peroxidase-Antikörper ist spezifisch für menschliches IgM, wenn er in Bezug auf menschliche IgA-, IgG-, IgM-, Bence-Jones-κ und Lambda-Myelom-Proteine geprüft wird.
Immunogen
Human-IgM
Application
Anti-Human-IgM(μ-kettenspezifisch)-Peroxidase-Antikörper ist zur Verwendung im direkten ELISA (1:10.000 und 1:5.000) geeignet. Es wird auch im indirekten ELISA (1:2.000) eingesetzt. Die IgM-Konzentration in den überstehenden Proben wurde mittels ELISA unter Verwendung von HRP-konjugiertem Anti-Human-Ketten-spezifischem IgG der Ziege als Sekundärantikörper bestimmt. Außerdem wurde der Antikörper in Western Blotting eingesetzt.
Anti-Human-IgM-Peroxidase-Antikörper (μ-kettenspezifisch) wurden in direkten Bindungsassays zum Nachweis von Antiphospholipid-Antikörpern (aPL) verwendet.
Biochem/physiol Actions
Immunglobulin-M (IgM) agiert in seiner monomeren Form als ein antigenspezifischer Teil des B-Zellen-Antigenrezeptors auf der Oberfläche von B-Lymphozyten, die nicht stimuliert werden. Polymere IgM-Moleküle dienen auch als wichtige Aktivatoren der klassischen Komplementkaskade. IgM ist essenziell für die Agglutinations- und zytolytische Reaktion.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung (pH 7,4) mit 1 % BSA als Konservierungsmittel.
Preparation Note
Hergestellt mit der Periodatmethode, die von Wilson, M.B. und Nakane, P.K. in Immunofluorescence and Related Staining Techniques, Elsevier/North Holland Biomedical Press, Amsterdam, S. 215 (1978) beschrieben wurde.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6029A3673F5384
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
FITC conjugate
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
-
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
technique(s)
direct ELISA: 1:15,000
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
isotype
IgM
isotype
-
isotype
-
isotype
-
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)