AG4502550
Silber-Membranfilter, 0,45 µm, 25 mm
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Silber-Membranfilter (reines Silber), Porengröße 0,45 μm
Größe auswählen
CHF 713.00
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 713.00
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
light tan filter
plain filter
silver membrane (pure)
Qualitätsniveau
Agentur
in accordance with NIOSH 6011,7500,7501,7504,7505,9000
in accordance with OSHA ID142
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
>1.3 mL/min-cm2 water flow rate
Durchmesser
25 mm
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
50 μm
Porengröße
0.45 μm pore size
Blasenpunkt
>7 psi at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Überwachung der Luftqualität auf Asbest, Bleisulfid, kristallines und amorphes Siliziumdioxid
- Analyse auf kristallines Siliciumdioxid mittels Röntgenbeugung
- Analyse auf Mikroplastik
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
For NIOSH 9000this page lists applicable products and materials to do the application