ACC71
NovaSeptum® SURe Conical Tube Sampling Unit
with AseptiQuik® S connector, sterile; γ-irradiated, volume 15 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Materialien
TPE tubing
polycarbonate connector
polystyrene body
polystyrene cannula
polystyrene clip
polystyrene container
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Produktlinie
NovaSeptum® SURe
Lagerbedingungen
room temperature
Parameter
0.5 bar max. pressure (7.25 psi)
4-40 °C temp. range (39-104 °F)
Fitting
inlet connection (TPE)
Luer-Lok® outlet connection (3-piece)
outlet connection (containing a male, female and an injection site)
Anwendung(en)
sterile sampling
Allgemeine Beschreibung
This product comes as a single unit with a conical tube and connects via AseptiQuik® S connector. The closed design ensures your sample will be isolated from point of sample to analysis, reducing the risk of losing valuable product and maintaining the integrity of your fluid samples.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Product design ensures process integrity and a representative sample from single-use manufacturing processes
- Industry-standard aseptic connection and disconnection for easy integration into your single-use process
- Other container options available: bags, bottles, syringes, and conical tubes
- Stocked and ready-to-ship for fast delivery
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
composed of materials which meet the criteria for
Biological Reactivity Testing.
These tests can be any one or a combination of the following test methods: USP <88> Class VI (in vivo), USP <87> (in vitro), ISO 10993-5 (in vitro).
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Verwandter Inhalt
Learn more on mAb downstream processing, more specifically virus inactivation and the relevant associated products.
Beim Konjugationsschritt in der ADC-Produktion wird ein hochwirksamer pharmazeutischer Inhaltsstoff (HPAPI) über einen stabilen Linker an einen mAb gebunden. Um eine wirksame und erfolgreiche Konjugation zu erreichen, müssen komplexe Entscheidungen getroffen werden, die auf dieser Seite mithilfe passender Dienstleistungen und Produkte verständlich erläutert werden.
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.