material
TPE tubing, polycarbonate connector, polystyrene body, polystyrene container
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
NovaSeptum® SURe
storage condition
room temperature
parameter
0.30 bar max. pressure (4.35 psi), 4-40 °C temp. range (39-104 °F)
capacity
15 mL
volume
15 mL
fitting
inlet connection (TPE), Luer-Lok® outlet connection (3-piece), outlet connection (containing a male, female and an injection site)
application(s)
sterile sampling
General description
The product comes as a manifolded unit with 5 conical tubes. These tubes have a fluid contact layer, which make them ideal for endotoxin testing. The closed design ensures your sample will be isolated from point of sample to analysis, reducing the risk of losing valuable product and maintaining the integrity of your fluid samples.
Application
Features and Benefits
- Product design ensures process integrity and a representative sample from single-use manufacturing processes
- Industry-standard aseptic connection and disconnection for easy integration into your single-use process
- Other container options available: bags, bottles, syringes, and conical tubes
- Stocked and ready-to-ship for fast delivery
Packaging
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeptum® SURe Conical Tube Sampling Unit
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.