Dokumente
ABS983
Sigma-Aldrich
Anti-DMT1-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
NRAM1, NRAMP 2, NRAMP-2, Divalent metal transporter 1, Divalent cation transporter 1, DMT-1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC11A2(4891)
Allgemeine Beschreibung
Der divalente Metallionentransporter 1 (DMT1) ist ein protongekoppelter Fe2+-Transporter, der für die Eisenaufnahme in Enterozyten und für den Transferrin-assoziierten endosomalen Eisentransport in vielen anderen Zelltypen wesentlich ist. Eine DMT1-Dysfunktion ist mit verschiedenen Erkrankungen assoziiert, z. B. Eisenüberladungsstörungen und neurodegenerativen Erkrankungen. DMT1 kann Mangan, Kobalt, Cadmium, Nickel und Vanadium transportieren. DMT1 ist auch am Eisentransport von angesäuerten Endosomen in das Zytoplasma in erythroiden Vorläuferzellen sowie am internen Eisenstoffwechsel in der Leber beteiligt. Interessanterweise erhalten auch in Säugetierzellen Mitochondrien das meiste eintretende Eisen, und die äußere Mitochondrienmembran scheint ein wichtiger Ort für DMT1 zu sein, der anscheinend der wichtigste Importeur von Eisen in die Mitochondrien ist.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das humanem DMT1 entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-DMT1-Antikörper ist zur Verwendung im Western Blotting und Immunzytochemie für den Nachweis von DMT1 validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Ionen- und Transportkanäle
Ionenkanäle und -transporter
Forschungskategorie
Signalisierung
Metabolismus
Western-Blot-Analyse: Mit 2 µg/ml dieses Antikörpers wurde DMT1 in 50 µg Leber-, Milz- und Duodenalgewebelysat der Maus nachgewiesen (Schumann, K.,et al. (2010). Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 24 (2010) 58–66)
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers aus einer repräsentativen Charge wurde DMT1 in HeLa-, A431- und N1H-3T3-Zellen nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting an humanem Plazentagewebelysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde DMT1 in 10 µg humanem Plazentagewebelysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 62 kDa gemessen
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Kaninchenserum mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Manuel Munuera-Cabeza et al.
Genes, 13(12) (2022-12-24)
Mutations in several genes involved in the epigenetic regulation of gene expression have been considered risk alterations to different intellectual disability (ID) syndromes associated with features of autism spectrum disorder (ASD). Among them are the pathogenic variants of the lysine-acetyltransferase
Huynh Tan Hop et al.
EMBO reports, 24(9), e55376-e55376 (2023-07-28)
Bacteria of the genus Brucella cause brucellosis, one of the world's most common zoonotic diseases. A major contributor to Brucella's virulence is the ability to circumvent host immune defense mechanisms. Here, we find that the DNA-binding protein Dps from Brucella
Irina Belaya et al.
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
Dysregulation of brain iron metabolism is one of the pathological features of aging and Alzheimer's disease (AD), a neurodegenerative disease characterized by progressive memory loss and cognitive impairment. While physical inactivity is one of the risk factors for AD and
Stephanie L Baringer et al.
Journal of biomedical science, 30(1), 36-36 (2023-06-06)
Apo- (iron free) and holo- (iron bound) transferrin (Tf) participate in precise regulation of brain iron uptake at endothelial cells of the blood-brain barrier. Apo-Tf indicates an iron-deficient environment and stimulates iron release, while holo-Tf indicates an iron sufficient environment