ABS571
Anti-3-PGDH Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
D-3-phosphoglycerate dehydrogenase, 3-PGDH
Größe auswählen
CHF 362.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 362.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PHGDH(26227)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Signalübertragung & Neurowissenschaft
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected 3-PGDH in 10 µg of A431 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable