ABS526
Anti-Perilipin-4, N-term Antibody
0.1 mg/mL, from rabbit
Synonym(e):
Perilipin-4, Adipocyte protein S3-12
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
0.1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Plin4(57435)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Signalübertragung & Neurowissenschaft
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Perilipin-4 in 3T3_L1 cells (Wolins, N. E., et al. (2003). JBC. 278(39):37713-37721).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Perilipin-4 in White Adipose Tissue (WAT) (Wolins, N. E., et al. (2003). JBC. 278(39):37713-37721).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 of this antibody detected Perilipin-4 in 10 µg of NIH/3T3-L1 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable