Merck
ABE571
Anti-SOX9-Antikörper
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Transcription factor SOX-9
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
5
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-SOX9-Antikörper, from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOX9(6662)
General description
Sox-Gene umfassen eine Genfamilie, die mit dem geschlechtsbestimmenden SRY-Gen von Säugetieren verwandt ist. Diese Gene enthalten auf ähnliche Weise Sequenzen, die für die HMG-Box-Domäne kodieren, die für die sequenzspezifische DNA-Bindungsaktivität verantwortlich ist. Sox-Gene kodieren mutmaßliche Transkriptionsregulatoren, die an der Entscheidung des Zellschicksals während der Entwicklung und an der Kontrolle diverser Entwicklungsprozesse beteiligt sind. Die äußerst komplexe Gruppe der Sox-Gene gruppiert sich an mindestens 40 verschiedenen Stellen, die sich rasch in verschiedene tierische Abstammungslinien aufgeteilt haben. Bis dato wurden 30 Sox-Gene identifiziert und es hat sich gezeigt, dass Mitglieder dieser Familie bei der Evolution konserviert werden und wichtige Rollen bei der Entwicklung der Tiere spielen. Einige davon sind an menschlichen Erkrankungen und auch an der Geschlechtsumkehr beteiligt.
~ 63 kDa beobachtet. In manchen Zelllysaten können nicht charakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Lineares Peptid, das dem N-Terminus von menschlichem SOX9 entspricht.
Application
Anti-SOX9-Antikörper ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, der gegen SOX9 gerichtet ist und in Western Blots, IHC und Immunfluoreszenz getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies SOX9 in Rückenhautgewebe von K14-Mäusen nach (Nowak, J. A., et al. (2008). Cell Stem Cell. 3(1):33-43.).
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies SOX9 in Farbstoff-zurückhaltenden Zellen von Mäusen sowie in sich entwickelnden epithelialen Haut- und Haarfollikelzellen nach (Nowak, J. A., et al. (2008). Cell Stem Cell. 3(1):33-43.).
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an NIH/3T3-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies SOX9 in 10 µg NIH/3T3-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-SOX9-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c