ABS2107M
Anti-phospho-CaMKII beta (Ser331)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit beta, EC: 2.7.11.17, CaM kinase II subunit beta, CaMK-II beta
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer331)
Angaben zum Gen
rat ... Camk2B(24245)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected phospho-CaMKII beta (Ser331) in dissociated hippocampal neurons (Kim, K., et. al. (2015). Neuron. 87(4):813-26).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-CaMKII beta (Ser331) in HEK293T cells transfected with CaMKII WT, but not the mutant S331A.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable