Wichtige Dokumente
MAB378
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, AP20
Synonym(e):
Microtubule Associated Protein 2
Größe auswählen
100 μL
CHF 864.00
CHF 864.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2290
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 864.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 864.00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2290
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Anti-MAP2A-Antikörper, AP20, ascites fluid, clone AP20, Chemicon®
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AP20, monoclonal
Speziesreaktivität
quail, bovine, human, mouse, amphibian, Xenopus, rat, avian
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAP2(4133)
Allgemeine Beschreibung
MAP-2 (Mikrotubulus-assoziiertes Protein 2) ist eines von mehreren Proteinen mit hohem Molekulargewicht, die eine wichtige Rolle beim Aufbau von Mikrotubuli im Gehirn spielen. Außer seiner Verbindung zu Mikrotubuli assoziiert MAP-2 auch mit Neurofilamenten und Aktinfilamenten, was darauf hindeutet, dass es die Interaktion zwischen Mikrotubuli, anderen Elementen des Zytoskeletts und zytoplasmatischen Organellen leitet (Binder, 1984).
MAP-2 ist ein präziser Marker für Neuronen. MAP-2 zeigt außerdem intrazelluläre Spezifität. Im zentralen Nervensystem ist MAP-2 nur in neuronalen Zellkörpern und Dendriten vorhanden. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, bei denen einige Axone bei geringen MAP-2-Mengen positiv färben (Caceres, 1984; Binder, 1986). Bei der ersten Exprimierung in kultivierten Neuronen ist MAP-2 in der gesamten Zelle gleichmäßig verteilt, lokalisiert sich aber selektiv während der Dendritenentwicklung (Caceres, 1986; Dotti, 1987).
Spezifität
MAP2a und b. Andere Varianten werden nicht erkannt.
Immunogen
Rinder-MAP2
Anwendung
Dieser Anti-MAP2A-Antikörper, AP20, ist zur Verwendung in IH und WB zum Nachweis von MAP2A validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen und Glia-Marker
Neurofilament und Neuronaler Stoffwechsel
Immunhistochemie:
1:50–1:200. AP20 färbt Dendriten und neuronale Zellkörper aber keine neuronalen Prozesse und Axone. Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in der Immunhistochemie verwendet.
Western-Blots:
SDS-PAGE-Profile: Im SDS-PAGE migriert MAP-2 von der erwachsenen Ratte als ein eng verbundenes Dublett mit einem Molekulargewicht von ca. 300 kD. In der Frühphase der Gehirnentwicklung (postnataler Tag 10 bei Ratten) migriert MAP-2 allerdings als eine Einzelbande, die mit dem niedrigeren Molekulargewichtsband des adulten MAP-2-Dubletts (MAP-AP20) identisch ist. In späteren Phasen der Entwicklung (postnatale Tage 17–18) ändert sich die Mobilität von MAP-2 und ähnelt der adulten Dublettform. (Im Rückenmark vollzieht sich die Umwandlung in die adulte Form früher.)
Western-Blots: Eine Verdünnung von 1:500 wurde in einer früheren Charge verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Qualität
Regelmäßig mittels Western-Blot an PC12-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Mit einer Verdünnung dieser Charge im Verhältnis 1:500 wurde MAP 2 in 10 μg PC12-Lysaten nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~300 kDa
Verlinkung
Ersetzt: MAB3418
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Nicht aufgereinigte monoklonale Maus-IgG1-Aszitesflüssigkeit in Puffer mit 15 mM Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
In unverdünnten Aliquoten bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hirngewebe
Kultivierte Neuronen
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Changqing Xu et al.
Journal of neuroimmune pharmacology : the official journal of the Society on NeuroImmune Pharmacology, 11(2), 316-331 (2016-03-20)
In the era of combined antiretroviral therapy (cART), human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) is now considered a chronic disease that specifically targets the brain and causes HIV-1-associated neurocognitive disorders (HAND). Endocannabinoids exhibit neuroprotective and anti-inflammatory properties in several central
SDF1 reduces interneuron leading process branching through dual regulation of actin and microtubules.
Lysko, DE; Putt, M; Golden, JA
The Journal of Neuroscience null
Morphine and gp120 toxic interactions in striatal neurons are dependent on HIV-1 strain.
Podhaizer, EM; Zou, S; Fitting, S; Samano, KL; El-Hage, N; Knapp, PE; Hauser, KF
Journal of Neuroimmune Pharmacology null
Olfactory deficits in Niemann-Pick type C1 (NPC1) disease.
Hovakimyan, M; Meyer, A; Lukas, J; Luo, J; Gudziol, V; Hummel, T; Rolfs, A; Wree, A; Witt, M
Testing null
Carolina González et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(7), 1823-1828 (2016-02-04)
The regulation of the axonal proteome is key to generate and maintain neural function. Fast and slow axoplasmic waves have been known for decades, but alternative mechanisms to control the abundance of axonal proteins based on local synthesis have also