Dokumente
ABN174
Sigma-Aldrich
Anti-MNX1-(HB9)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Motor neuron and pancreas homeobox protein 1, Homeobox protein HB9
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MNX1(3110)
Allgemeine Beschreibung
Motoneuronen- und Pankreas-Homöobox-Protein 1 (MNX1) ist ein Transkriptionsfaktor, der vorwiegend in Lymphoid- und Pankreasgewebe exprimiert wird. Es ist an der Entwicklung und Funktion des Pankreas beteiligt. Eine anormale MNX1-Expression führt zu einer autosomal-dominanten Erkrankung, die als Currarino-Syndrom bezeichnet wird.
Spezifität
Andere Homologien: Zebrafisch (94 % Sequenzhomologie) und Xenopus (89 % Sequenzhomologie).
Dieser Antikörper erkennt einen Teil der Homöobox-DNA-Bindungsdomäne.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das menschlichem MNX1 entspricht.
Anwendung
Der Anti-MNX1-(HB9)-Antikörper detektiert den MNX1 (HB9)-Gehalt und wurde für die Verwendung in Western Blots und IHC in Publikationen beschrieben und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde MNX1 in menschlichem Pankreas- und Großhirnrindengewebe der Maus nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in PANC-1-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde MNX1 in 10 µg PANC-1-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 50 kDa gemessen. In manchen Lysaten kann bei ~ 48 kD eine uncharakterisierte Bande auftreten.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
PANC-1-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daehwan Kim et al.
Translational neurodegeneration, 11(1), 16-16 (2022-03-12)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is characterized by a progressive loss of motor neurons (MNs), leading to paralysis, respiratory failure and death within 2-5 years of diagnosis. The exact mechanisms of sporadic ALS, which comprises 90% of all cases, remain unknown. In
Gonzalo Perez-Siles et al.
Disease models & mechanisms, 13(2) (2020-01-24)
ATP7A encodes a copper-transporting P-type ATPase and is one of 23 genes in which mutations produce distal hereditary motor neuropathy (dHMN), a group of diseases characterized by length-dependent axonal degeneration of motor neurons. We have generated induced pluripotent stem cell
G Perez-Siles et al.
Scientific reports, 10(1), 9262-9262 (2020-06-07)
Charcot-Marie-Tooth (CMT) is a group of inherited diseases clinically and genetically heterogenous, characterised by length dependent degeneration of axons of the peripheral nervous system. A missense mutation (p.R158H) in the pyruvate dehydrogenase kinase 3 gene (PDK3) has been identified as
Toma Tebaldi et al.
Molecular cell, 71(2), 256-270 (2018-07-22)
The RNA-binding protein HuD promotes neurogenesis and favors recovery from peripheral axon injury. HuD interacts with many mRNAs, altering both stability and translation efficiency. We generated a nucleotide resolution map of the HuD RNA interactome in motor neuron-like cells, identifying
Ilary Allodi et al.
Scientific reports, 6, 25960-25960 (2016-05-18)
The fatal disease amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is characterized by the loss of somatic motor neurons leading to muscle wasting and paralysis. However, motor neurons in the oculomotor nucleus, controlling eye movement, are for unknown reasons spared. We found that