ABN1674M
Anti-RanGAP
from rabbit
Synonym(e):
Ran GTPase-activating protein, Protein segregation distorter
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
Drosophila, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RANGAP1(5905)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected RanGAP in human C9-ALS motor cortex (Zhang, K., et. al. (2015). Nature. 525(7567):56-61).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RanGAP in Drosophila testis (Merrill, C., et. al. (1999). Science. 283(5408):1742-5;Kusano, A., et. al. (2001). Dev Cell. 1(3):351-61.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected RanGAP in Drosophila primary spermatocytes (Kusano, A., et. al. (2002). Proc Natl Acad Sci USA. 99(10):6866-70).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RanGAP in purified human RanGAP1 (Zhang, K., et. al. (2015). Nature. 525(7567):56-61).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RanGAP in SD-RanGAP Mad fly testis & Wild-type Fly testis.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable