ABN1469
Anti-Alpha-2-HS-Glycoprotein
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Alpha-2-Z-globulin, Ba-alpha-2-glycoprotein, Fetuin-A, Alpha-2 Heremans-Schmid glycoprotein, AHGS
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AHSG(197)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Alpha-2-HS-Glycoprotein in human liver and human bone marrow tissue sections.
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Alpha-2-HS-Glycoprotein in human serum.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit