Fortfahren mit
F3256
Fetuin-Agarose
saline suspension
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 372.00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 819.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.56
MDL number:
CHF 372.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine blood (Fetal)
Quality Segment
form
saline suspension
extent of labeling
≥200 μg per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
Application
Fetuin-agarose is an agarose conjugate in saline suspension used in affinity chromatography, protein chromatography and specialty resins. Fetuin-agarose columns have been used in studies that inform the detection and quantification of tumor markers.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl, enthält 0.02% Thimerosal
Preparation Note
Hergestellt aus Fetuin, F2379
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.168021.168011.01236
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
bovine blood (Fetal)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
saline suspension
form
solid
form
solid
form
solid
suitability
suitable for chromatography
suitability
-
suitability
-
suitability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)