Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 58.60 | |
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 391.00 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’340.00 | |
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 3’980.00 |
Über diesen Artikel
product line
BioReagent
Quality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
48.4 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.3% free N-acetylneuraminic acid
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Ein aus FBS gewonnenes Glykoprotein, das als Fetuin verwendet wird, wurde in einer Konzentration von 500 mg/ml verwendet, um serumfreies F12-Medium (zusammen mit Insulin, Transferrin und 2-Mercaptoethanol) in einer Kultur von embryonalen Karzinomzellen zu ergänzen.
Application
- als Substrat zur Bestimmung der Neuramidaseaktivität,
- um die Spezifizität von Sialidasen zu validieren,
- um m-Calpain zu stabilisieren
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) HPLC: suitable, MALDI-MS: suitable |
| mol wt 48.4 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| form lyophilized powder | form lyophilized solid | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL | solubility H2O: 1 mg/mL, colorless to faint yellow or tan | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities ≤0.3% free N-acetylneuraminic acid | impurities - | impurities ≤0.3% free N-acetylneuraminic acid | impurities ~0.2% free N-acetylneuraminic acid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetuin from fetal bovine serum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F3385-1G | 04061833613801 |
| F3385-100MG | 04061833613795 |
| F3385-25G | 04061833613818 |
| F3385-5G | 04061833613825 |