ABC827
Anti-IFITM1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Interferon-induced transmembrane protein 1, Dispanin subfamily A member 2a, DSPA2a, Interferon-induced protein 17, Interferon-inducible protein 9-27, Leu-13 antigen, CD225
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IFITM1(8519)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected IFITM1 in Jurkat cells.
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected IFITM1 in NIH/3T3 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable