Fortfahren mit
SYNF894100
Synthware™ reaction tube with glass stopcock
100 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F894100
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 106.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121700
Material:
colorless tube, glass tube
Sterility:
non-sterile
Feature:
graduations: no, Push fit
Packaging:
pack of 1 ea
CHF 106.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless tube, glass tube
joint
joint: ST/NS24/40
sterility
non-sterile
feature
graduations: no, Push fit
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech F894100
capacity
100 mL , 100 mL
General description
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNF894250SYNF892450SYNF891410
description
100 mL, joint: ST/NS 24/40
description
250 mL, joint: ST/NS 24/40
description
50 mL, joint: ST/NS 24/40
description
10 mL, joint: ST/NS 14/20
capacity
100 mL, 100 mL
capacity
250 mL , 250 mL
capacity
50 mL, 50 mL
capacity
10 mL , 10 mL
manufacturer/tradename
Kemtech F894100
manufacturer/tradename
Kemtech F894250
manufacturer/tradename
Kemtech F892450
manufacturer/tradename
Synthware F891410
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
colorless tube, glass tube
material
colorless tube, glass tube
material
glass tube, colorless tube
material
colorless tube, glass tube
feature
Push fit, graduations: no
feature
graduations: no, Push fit
feature
graduations: no, Push fit
feature
Push fit, graduations: no
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)