MAB3083
Anti-Calpain-Antikörper, kleine Untereinheit von µ- oder m-Calpainen (Calpain I oder II), Klon P1
ascites fluid, clone P1, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-CALPAIN4, Anti-CANP, Anti-CANPS, Anti-CAPN4, Anti-CDPS, Anti-CSS1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
P1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, bovine
Darf nicht reagieren mit
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CAPNS1(826)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable