ABC1490
Anti-Cas9 Antibody, D10A/H840A Mutant
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1, D10A/H840A mutant, SpyCas9, D10A/H840A mutant
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
Streptococcus pyogenes
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected exogenously expressed Cas9 nickase D10A mutant (with C-terminal Myc-DDK tag) in 10 µg of lysate from transfected HEK293 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1