ABC1435M
Anti-ALIX
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Programmed cell death 6-interacting protein, PDCD6-interacting protein, ALG-2-interacting protein 1, ALG-2-interacting protein X, Hp95
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDCD6IP(10015)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected ALIX in Immunocytochemistry applications (Morita, E., et. al. (2007). EMBO J. 26(19):4215-27).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ALIX in Western Blotting applications (Morita, E., et. al. (2007). EMBO J. 26(19):4215-27; Sandrin, V., et. al. (2013). Retrovirology. 10:104; Mercenne, G., et. al. (2015). Elife. 4; Zhai, Q., et. al. (2011). J Virol. 85(1):632-7).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ALIX in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable