Alle Fotos(1)
Key Documents
AB4350
Sigma-Aldrich
Anti-PRDM14-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
PR domain zinc finger protein 14, PR domain-containing protein 14
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRDM14(63978)
Allgemeine Beschreibung
PR-Domänen-Proteine (PRDM) wurden mit vielen menschlichen Krebsarten in Verbindung gebracht. PRDM14 wird nachweislich in Brustkrebszellen hochreguliert. Die Expression von PRDM14 an Brustkrebszellen führte tatsächlich zu einer stärkeren Zellproliferation und verminderte die Wirkung von Chemotherapeutika, während bei Herunterregulierung von PRDM14 genau das Gegenteil erfolgte. Neben Brustkrebs wurde PRDM14 kürzlich mit der Entwicklung von nicht-kleinzelligen Lungenkarzinomen in Zusammenhang gebracht. Darüber hinaus spielt PRDM14 anscheinend eine Rolle bei der Aufrechterhaltung der Selbsterneuerung von humanen embryonalen Stammzellen und bei der Regulierung der Transkription.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt den N-Terminus von PRDM14.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem N-Terminus von humanem PRDM14 entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-PRDM14-Antikörper ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von PRDM14 validiert.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat der humanen Lunge.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1000 wurde der PRDM14 in 10 µg Gewebelysat aus der humanen Lunge nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~62 kDa beobachtet
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
SOX17 is a critical specifier of human primordial germ cell fate.
Irie, N; Weinberger, L; Tang, WW; Kobayashi, T; Viukov, S; Manor, YS; Dietmann, S; Hanna et al.
Cell null
Yu Kang et al.
Cell reports, 25(9), 2563-2576 (2018-11-30)
Monkeys are an optimal model species for developing stem cell therapies. We previously reported generating chimeric cynomolgus monkey fetuses using dome-shaped embryonic stem cells (dESCs). However, conventional primed pluripotent stem cells (pPSCs) lack chimera competency. Here, by altering the media
Pengyi Yang et al.
Cell systems, 8(5), 427-445 (2019-05-13)
Pluripotency is highly dynamic and progresses through a continuum of pluripotent stem cell states. The two states that bookend the pluripotency continuum, naive and primed, are well characterized, but our understanding of the intermediate states and transitions between them remains